SAB2702205
Monoclonal Anti-Lamin B2 antibody produced in mouse
clone GT144, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
LAMB2, LMN2
422,00 €
About This Item
422,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT144, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
68kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.81mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMNB2(84823)
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable