Principaux documents
SAB2501225
Sigma-Aldrich
Anti-SH2D3A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NSP1, SH2 domain containing 3A
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Immunogène
Peptide with sequence CAPRAERFEKFQR, from the internal region (near C terminus) of the protein sequence according to NP_005481.2.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable