SAB2108568
Anti-FAM107A
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti- FLJ30158, Anti- FLJ45473, Anti- TU3A, Anti-DRR1
326,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
About This Item
326,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
guinea pig, bovine, human, mouse, dog, rat
Concentration
0.5-1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
Numéro d'accès
NM_007177
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAM107A(11170)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
When FAM107A is transfected into cell lines in which it is not expressed, it suppresses cell growth. It may play a role in tumor development.
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable