SAB2101940
Anti-RAD54L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-HHR54, Anti-HR54, Anti-HRAD54, Anti-RAD54-like (S. cerevisiae), Anti-RAD54A
423,00 €
About This Item
423,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
84 kDa
Espèces réactives
guinea pig, horse, dog, rat, human, bovine, rabbit
Conditionnement
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD54L(8438)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable