SAB2101399
Anti-LSM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-LSM4 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), Anti-YER112W
498,00 €
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
About This Item
498,00 €
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
15 kDa
Espèces réactives
bovine, guinea pig, human, dog, horse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LSM4(25804)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable