SAB1413281
Monoclonal Anti-RLF antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
RLF
About This Item
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
37.73 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~0.3-1 μg/μL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a, kappa
Numéro d'accès Protein ID
NM_012421
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RLF(6018)
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable