SAB1413230
Monoclonal Anti-H2AFX (phospho S139) antibody produced in rabbit
clone 10000
About This Item
Source biologique
rabbit
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10000, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Informations sur le gène
human ... H2AFX(3014)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable