SAB1413125
Monoclonal Anti-EGFR (phospho Y1068) antibody produced in rabbit
clone HOF-5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HOF-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:100
western blot: 1:1000-1:2000
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1068)
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable