SAB1412568
ANTI-HOXA5 antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HOX1, HOX1.3, HOX1C, HOXA5, MGC9376
492,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025
About This Item
492,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.73 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXA5(3202)
Description générale
Immunogène
Sequence
TSTHSPQPDPLPCSAVAPSPGSDSHHGGKNSLSNSSGASADAGSTHISSREGVGTASGAEEDAPASSEQASAQSEPSPAPPAQPQIYPWMRKLHISHDNIGGPEGKRART*
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable