SAB1412197
ANTI-ANXA10 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ANX14, ANXA10
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 61.38 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANXA10(11199)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MFCGDYVQGTIFPAPNFNPIMDAQMLGGALQGFDCDKDMLINILTQRCNAQRMMIAEAYQSMYGRDLIGDMREQLSDHFKDVMAGLMYPPPLYDAHELWHAMKGVGTDENCLIEILASRTNGEIFQMREAYCLQYSNNLQEDIYSETSGHFRDTLMNLVQGTREEGYTDPAMAAQDAMVLWEACQQKTGEHKTMLQMILCNKSYQQLRLVFQEFQNISGQDMVDAINECYDGYFQELLVAIVLCVRDKPAYFAYRLYSAIHDFGFHNKTVIRILIARSEIDLLTIRKRYKERYGKSLFHDIRNFASGHYKKALLAICAGDAEDY
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable