SAB1412171
ANTI-SUPT16H antibody produced in mouse
clone 3G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CDC68, FACT, FACTP140, FLJ10857, SUPT16H
492,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
About This Item
492,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.62 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUPT16H(11198)
Description générale
Immunogène
Sequence
PGEQTVPALNLQNAFRIIKEVQKRYKTREAEEKEKEGIVKQDSLVINLNRSNPKLKDLYIRPNIAQKRMQGSLEAHVNGFRFTSVRGDKVDILYNNIKHALFQPCDGE
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable