SAB1412022
ANTI-EMX2 antibody produced in mouse
clone 4D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EMX2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.52 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EMX2(2018)
Description générale
Immunogène
Sequence
HSPHPLFASQQRDPSTFYPWLIHRYRYLGHRFQGNDTSPESFLLHNALARKPKRIRTAFSPSQLLRLEHAFEKNHYVVGAERKQLAHSLSLTETQVKV
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable