Principaux documents
SAB1412007
Sigma-Aldrich
ANTI-ARAF antibody produced in mouse
clone 4H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
A-RAF, ARAF, ARAF1, PKS2, RAFA1
100 μG
492,00 €
492,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Changer de vue
100 μG
492,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
492,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARAF(369)
Immunogène
ARAF (NP_001645, 151 a.a. ~ 250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RQQFYHSVQDLSGGSRQHEAPSNRPLNELLTPQGPSPRTQHCDPEHFPFPAPANAPLQRIRSTSTPNVHMVSTTAPMDSNLIQLTGQSFSTDAAGSRGGS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable