SAB1411985
ANTI-EIF4G3 antibody produced in mouse
clone 1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EIF4G3, eIF4GII
492,00 €
About This Item
492,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 82.39 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF4G3(8672)
Description générale
Immunogène
Sequence
MNSQPQTRSPFAAGPRPPHHQFFQRPQIQPPRATIPNSSPSIRPGAQTPTAVYQANQHIMMVNHLPMPYPVPQGPQYCIPQYRHSGPPYVGPPQQYPVQPPGPGPFYPGPGPGDFPNAYGTPFYPSQPVYQSAPIMVPTQQQPPPAKREKKTIRIRDPNQGGKDITEEIISGGGSRNPTPPIGRPTSTPTPPQQLPSQVPEHSPVVYGTVESAHLAASTPVTAASDQKQEEKPKPDPVLKSPSPVLRLVLSGEKKEQEGQTSETTAIVSIAELPLPPSPTTVSSVARSTIAAPTSSALSSQPIFTTAIDDRCELSSPREDTIPIPSLTSCTETSDPLPTNENDGDICKKPCSVAPNDIPLVSSTNLINEINGVSEKLSATESIVEIVKQEVLPLTLELEILENPPEEMKLECIPAPITPSTVPSFPPTPPTPPASPPHTPVIVPAAATTVSSPSAAITVQRVLEEDESIRTCLSEDAKEIQNKIEVEADGQTEEILDSQNLNSRRSPVPETSNEC
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable