Principaux documents
SAB1411752
Sigma-Aldrich
Anti-PSG2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CEA, PSBG2, PSG1, PSGGB
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSG2(5670)
Immunogène
PSG2 (AAH22316.1, 1 a.a. ~ 335 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGPLSAPPCTEHIKWKGLLLTASLLNFWNLPTTAQVTIEAQPPKVSEGKDVLLLVHNLPQNLTGYIWYKGQIRDLYHYITSYVVDGQIIIYGPAYSGRETAYSNASLLIQNVTREDAGSYTLHIIKRGDGTRGVTGYFTFTLYLETPKPSISSSNLNPREAMETVILTCDPETPDTSYQWWMNGQSLPMTHRFQLSETNRTLFLFGVTKYTAGPYECEIRNSGSASRSDPVTLNLLHGPDLPRIHPSYTNYRSGDNLYLSCFANSNPPAQYSWTINGKFQQSGQNLFIPQITTKHSGLYVCSVRNSATGEESSTSLTVKVSASTRIGLLPLLNPT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable