Principaux documents
SAB1411160
Sigma-Aldrich
Anti-CCNB1IP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C14orf18, HEI10
100 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 31.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
HEI10 is a member of the E3 ubiquitin ligase family and functions in progression of the cell cycle through G(2)/M.[supplied by OMIM
Immunogène
CCNB1IP1 (NP_878269.1, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLCEDMLLCNYRKCRIKLSGYAWVTACSHIFCDQHGSGEFSRSPAICPACNSTLSGKLDIVRTELSPSEEYKAMVLAGLRPEIVLDISSRALAFWTYQVHQERLYQEYNFSKAEGHLKQMEKIYTQQIQSKDVELTSMKGEVTSMKKVLEEYKKKFSDISEKLMERNRQYQKLQGLYDSLRLRNITIANHEGTLEPSMIAQSGVLGFPLGNNSKFPLDNTPVRNRGDGDGDFQFRPFFAGSPTAPEPSNSFFSFVSPSRELEQQQVSSRAFKVKRI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable