Principaux documents
SAB1411125
Sigma-Aldrich
Anti-AGTRAP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ATRAP, MGC29646
100 μG
368,00 €
368,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
100 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 16.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGTRAP(57085)
Description générale
This gene encodes a transmembrane protein localized to the plasma membrane and perinuclear vesicular structures. The gene product interacts with the angiotensin II type I receptor and negatively regulates angiotensin II signaling. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogène
AGTRAP (NP_001035284.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELPAVNLKVILLGHWLLTTWGCIVFSGSYAWANFTILALGVWAVAQRDSIDAISMFLGGLLATIFLDIVHISIFYPRVSLTDTGRFGVGMAILSLLLKPLSCCFVYHMYRERGGFLGSSQDRSAYQTIDSAEAPADPFAVPEGRSQDARGY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable