SAB1410080
Anti-CDKN2D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 17.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN2D(1032)
Description générale
Immunogène
Sequence
MLLEEVRAGDRLSGAAARGDVQEVRRLLHRELVHPDALNRFGKTALQVMMFGSTAIALELLKQGASPNVQDTSGTSPVHDAARTGFLDTLKVLVEHGADVNVPDGTGALPIHLAVQEGHTAVVSFLAAESDLHRRDARGLTPLELALQRGAQDLVDILQGHMVAPL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable