SAB1409909
Monoclonal Anti-GCM1 antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GCMA, hGCMa
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.19 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GCM1(8521)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
NVKKTDWFQEWPDSYAKHIYSSEDKNAQRHLSSWAMRNTNNHNSRILKKSCLGVVVCGRDCLAEEGRKIYLRPAICDKARQKQQRKRCPNCDGPLK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable