Principaux documents
SAB1409894
Sigma-Aldrich
Anti-COL25A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CLAC, CLACP
50 μG
417,00 €
417,00 €
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Changer de vue
50 μG
417,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
417,00 €
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 51.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL25A1(84570)
Description générale
COL25A1 is a brain-specific membrane-bound collagen. Proteolytic processing releases CLAC, a soluble form of COL25A1 containing the extracellular collagen domains that associates with senile plaques in Alzheimer disease (AD; MIM 104300) brains (Osada et al., 2005 [PubMed 15615705]).[supplied by OMIM
Immunogène
COL25A1 (AAH36669.1, 1 a.a. ~ 496 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLKKHAGKGGGREPRSEDPTPAEQHCARTMPPCAVLAALLSVVAVVSCLYLGVKTNDLQARIAALESAKGAPSIHLLPDTLDHLKTMVQEKVERLLAQKSYEHMAKIRIAREAPSECNCPAGPPGKRGKRGRRGESGPPGQPGPQGPPGPKGDKGEQGDQGPRGPLGPPGQKGSIGAPGIPGMNGQKGEPGLPGAVGQNGIPGPKGEPGEQGEKGDAGENGPKGDTGEKGDPGSSAAGIKGEPGESGRPGQKGEPGLPGLPGLPGIKGEPGFIGPQGEPGLPGLPGTKGERGEAGPPGRGERGEPGAPGPKGKQGESGTRGPKGSKGDRGEKGDSGAQGPRGPPGQKGDQGATEIIDYNGNLHEALQRITTLTVTGPPGPPGPQGLQGTKGEQGSPGIPGMDGEQGLKGSKGDMGDPGSQWNERRKRRFWNAGSTGSFYHRPTRPTRSPWPTWPHGTSWTSWTKGSIWLRRKARIPGYRWSYGTPWPCRSQRRKR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable