Principaux documents
SAB1409822
Sigma-Aldrich
Anti-MMRN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EMILIN3, ENDOGLYX1, EndoGlyx-1, FLJ13465
50 μG
417,00 €
417,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
50 μG
417,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
417,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 104.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMRN2(79812)
Immunogène
MMRN2 (AAH94744.1, 1 a.a. ~ 949 a.a) full-length human protein.
Sequence
MILSLLFSLGGPLGWGLLGAWAQASSTSLSDLQSSRTPGVWKAEAEDTGKDPVGRNWCPYPMSKLVTLLALCKTEKFLIHSQQPCPQGAPDCQKVKVMYRMAHKPVYQVKQKVLTSLAWRCCPGYTGPNCEHHDSMAIPEPADPGDSHQEPQDGPVSFKPGHLAAVINEVEVQQEQQEHLLGDLQNDVHRVADSLPGLWKALPGNLTAAVMEANQTGHEFPDRSLEQVLLPHVDTFLQVHFSPIWRSFNQSLHSLTQAIRNLSLDVEANRQAISRVQDSAVARADFQELGAKFEAKVQENTQRVGQLRQDVEDRLHAQHFTLHRSISELQADVDTKLKRLHKAQEAPGTNGSLVLATPGAGARPEPDSLQARLGQLQRNLSELHMTTARREEELQYTLEDMRATLTRHVDEIKELYSESDETFDQISKVERQVEELQVNHTALRELRVILMEKSLIMEENKEEVERQLLELNLTLQHLQGGHADLIKYVKDCNCQKLYLDLDVIREGQRDATRALEETQVSLDERRQLDGSSLQALQNAVDAVSLAVDAHKAEGERARAATSRLRSQVQALDDEVGALKAAAAEARHEVRQLHSAFAALLEDALRHEAVLAALFGEEVLEEMSEQTPGPLPLSYEQIRVALQDAASGLQEQALGWDELAARVTALEQASEPPRPAEHLEPSHDAGREEAATTALAGLARELQSLSNDVKNVGRCCEAEAGAGAASLNASLDGLHNALFATQRSLEQHQRLFHSLFGNFQGLMEANVSLDLGKLQTMLSRKGKKQQKDLEAPRKRDKKEAEPLVDIRVTGPVPGALGAALWEAGSPVAFYASFSEGTAALQTVKFNTTYINIGSSYFPEHGYFRAPERGVYLFAVSVEFGPGPGTGQLVFGGHHRTPVCTTGQGSGSTATVFAMAELQKGERVWFELTQGSITKRSLSGTAFGGFLMFKT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable