SAB1409544
Anti-UTP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CRL1, CRLZ1, FLJ23256, SAS10
368,00 €
About This Item
368,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 54.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UTP3(57050)
Immunogène
Sequence
MVGRSRRRGAAKWAAVRAKAGPTLTDENGDDLGLPPSPGDTSYYQDQVDDFHEARSRAALAKGWNEVQSGDEEDGEEEEEEVLALDMDDEDDEDGGNAGEEEEEENADDDGGSSVQSEAEASVDPSLSWGQRKKLYYDTDYGSKSRGRQSQQEAEEEEREEEEEAQIIQRRLAQALQEDDFGVAWVEAFAKPVPQVDEAETRVVKDLAKVSVKEKLKMLRKESPELLELIEDLKVKLTEVKDELEPLLELVEQGIIPPGKGSQYLRTKYNLYLNYCSNISFYLILKARRVPAHGHPVIERLVTYRNLINKLSVVDQKLSSEIRHLLTLKDDAVKKELIPKAKSTKPKPKSVSKTSAAACAVTDLSDDSDFDEKAKLKYYKEIEDRQKLKRKKEENSTEEQALEDQNAKRAITYQIAKNRGLTPRRKKIDRNPRVKHREKFRRAKIRRRGQVREVRKEEQRYSGELSGIRAGVKKSIKLK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable