Documents
SAB1409027
Sigma-Aldrich
Anti-RHOQ antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ARHQ, RASL7A, TC10, TC10A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 22.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHOQ(23433)
Description générale
TC10 is a member of the RAS superfamily of small GTP-binding proteins (see HRAS, MIM 190020) involved in insulin-stimulated glucose uptake.[supplied by OMIM
Immunogène
RHOQ (NP_036381.2, 1 a.a. ~ 205 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHGPGALMLKCVVVGDGAVGKTCLLMSYANDAFPEEYVPTVFDHYAVSVTVGGKQYLLGLYDTAGQEDYDRLRPLSYPMTDVFLICFSVVNPASFQNVKEEWVPELKEYAPNVPFLLIGTQIDLRDDPKTLARLNDMKEKPICVEQGQKLAKEIGACCYVECSALTQKGLKTVFDEAIIAILTPKKHTVKKRIGSRCINCCLIT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable