Principaux documents
SAB1408881
Sigma-Aldrich
Anti-ZFP42 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
REX1, ZNF754
50 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZFP42(132625)
Immunogène
ZFP42 (NP_777560.2, 1 a.a. ~ 310 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSQQLKKRAKTRHQKGLGGRAPSGAKPRQGKSSQDLQAEIEPVSAVWALCDGYVCYEPGPQALGGDDFSDCYIECVIRGEFSQPILEEDSLFESLEYLKKGSEQQLSQKVFEASSLECSLEYMKKGVKKELPQKIVGENSLEYSEYMTGKKLPPGGIPGIDLSDPKQLAEFARKKPPINKEYDSLSAIACPQSGCTRKLRNRAALRKHLLIHGPRDHVCAECGKAFVESSKLKRHFLVHTGEKPFRCTFEGCGKRFSLDFNLRTHVRIHTGEKRFVCPFQGCNRRFIQSNNLKAHILTHANTNKNEQEGK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable