Key Documents
SAB1408662
Sigma-Aldrich
Anti-HMG20B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BRAF25, BRAF35, FLJ26127, HMGX2, HMGXB2, PP7706, SMARCE1r, SOXL, pp8857
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.8 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HMG20B(10362)
Immunogène
HMG20B (NP_006330.2, 1 a.a. ~ 317 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSHGPKQPGAAAAPAGGKAPGQHGGFVVTVKQERGEGPRAGEKGSHEEEPVKKRGWPKGKKRKKILPNGPKAPVTGYVRFLNERREQIRTRHPDLPFPEITKMLGAEWSKLQPTEKQRYLDEAEREKQQYMKELRAYQQSEAYKMCTEKIQEKKIKKEDSSSGLMNTLLNGHKGGDCDGFSTFDVPIFTEEFLDQNKAREAELRRLRKMNVAFEEQNAVLQRHTQSMSSARERLEQELALEERRTLALQQQLQAVRQALTASFASLPVPGTGETPTLGTLDFYMARLHGAIERDPAQHEKLIVRIKEILAQVASEHL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable