Documents
SAB1408530
Sigma-Aldrich
Anti-CENPP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CENP-P, FLJ33928
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~33.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CENPP(401541)
Description générale
CENPP is a subunit of a CENPH (MIM 605607)-CENPI (MIM 300065)-associated centromeric complex that targets CENPA (MIM 117139) to centromeres and is required for proper kinetochore function and mitotic progression (Okada et al., 2006 [PubMed 16622420]).[supplied by OMIM
Immunogène
CENPP (NP_001012267.1, 1 a.a. ~ 288 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDAELAEVRALQAEIAALRRACEDPPAPWEEKSRVQKSFQAIHQFNLEGWKSSKDLKNQLGHLESELSFLSTLTGINIRNHSKQTEDLTSTEMTEKSIRKVLQRHRLSGNCHMVTFQLEFQILEIQNKERLSSAVTDLNIIMEPTECSELSEFVSRAEERKDLFMFFRSLHFFVEWFEYRKRTFKHLKEKYPDAVYLSEGPSSCSMGIRSASRPGFELVIVWRIQIDEDGKVFPKLDLLTKVPQRALELDKNRAIETAPLSFRTLVGLLGIEAALESLIKSLCAEENN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable