Principaux documents
SAB1408331
Sigma-Aldrich
Anti-PTPDC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ42922, PTP9Q22
50 μG
368,00 €
368,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Changer de vue
50 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~84.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPDC1(138639)
Description générale
The protein encoded by this gene contains a characteristic motif of protein tyrosine phosphatases (PTPs). PTPs regulate activities of phosphoproteins through dephosphorylation. They are signaling molecules involved in the regulation of a wide variety of biological processes. The specific function of this protein has not yet been determined. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
PTPDC1 (AAH67120.1, 1 a.a. ~ 754 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGVLPQNEQPYSTLVNNSECVANMKGNLERPTPKYTKVGERLRHVIPGHMACSMACGGRACKYENPARWSEQEQAIKGVYSSWVTDNILAMARPSSELLEKYHIIDQFLSHGIKTIINLQRPGEHASCGNPLEQESGFTYLPEAFMEAGIYFYNFGWKDYGVASLTTILDMVKVMTFALQEGKVAIHCHAGLGRTGVLIACYLVFATRMTADQAIIFVRAKRPNSIQTRGQLLCVREFTQFLTPLRNIFSCCDPKAHAVTLPQYLIRQRHLLHGYEARLLKHVPKIIHLVCKLLLDLAENRPVMMKDVSEGPGLSAEIEKTMSEMVTMQLDKELLRHDSDFSNPPNPTAVAADFDNRGMIFSNEQQFDPLWKRRNVECLQPLTHLKRRLSYSDSDLKRAENLLEQGETPQTVPAQILVGHKPRQQKLISHCYIPQSPEPDLHKEALVRSTLSFWSQSKFGGLEGLKDNGSPIFHGRIIPKEAQQSGAFSADVSGSHSPGEPVSPSFANVHKDPNPAHQQVSHCQCKTHGVGSPGSVRQNSRTPRSPLDCGSSPKAQFLVEHETQDSKDLSEAASHSALQSELSAEARRILAAKALANLNESVEKEELKRKVEMWQKELNSRDGAWERICGERDPFILCSLMWSWVEQLKEPVITKEDVDMLVDRRADAAEALFLLEKGQHQTILCVLHCIVNLQTIPVDVEEAFLAHAIKAFTKVNFDSENGPTVYNTLKKIFKHTLEEKRKMTKDGPKPGL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable