Documents
SAB1407866
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA4A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CORD10, FLJ12287, RP35, SEMAB, SEMB
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~83.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEMA4A(64218)
Catégories apparentées
Description générale
SEMA4A is a member of the semaphorin family of soluble and transmembrane proteins. Semaphorins are involved in guidance of axonal migration during neuronal development and in immune responses.[supplied by OMIM
Immunogène
SEMA4A (NP_071762.2, 1 a.a. ~ 761 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALPALGLDPWSLLGLFLFQLLQLLLPTTTAGGGGQGPMPRVRYYAGDERRALSFFHQKGLQDFDTLLLSGDGNTLYVGAREAILALDIQDPGVPRLKNMIPWPASDRKKSECAFKKKSNETQCFNFIRVLVSYNVTHLYTCGTFAFSPACTFIELQDSYLLPISEDKVMEGKGQSPFDPAHKHTAVLVDGMLYSGTMNNFLGSEPILMRTLGSQPVLKTDNFLRWLHHDASFVAAIPSTQVVYFFFEETASEFDFFERLHTSRVARVCKNDVGGEKLLQKKWTTFLKAQLLCTQPGQLPFNVIRHAVLLPADSPTAPHIYAVFTSQWQVGGTRSSAVCAFSLLDIERVFKGKYKELNKETSRWTTYRGPETNPRPGSCSVGPSSDKALTFMKDHFLMDEQVVGTPLLVKSGVEYTRLAVETAQGLDGHSHLVMYLGTTTGSLHKAVVSGDSSAHLVEEIQLFPDPEPVRNLQLAPTQGAVFVGFSGGVWRVPRANCSVYESCVDCVLARDPHCAWDPESRTCCLLSAPNLNSWKQDMERGNPEWACASGPMSRSLRPQSRPQIIKEVLAVPNSILELPCPHLSALASYYWSHGPAAVPEASSTVYNGSLLLIVQDGVGGLYQCWATENGFSYPVISYWVDSQDQTLALDPELAGIPREHVKVPLTRVSGGAALAAQQSYWPHFVTVTVLFALVLSGALIILVASPLRALRARGKVQGCETLRPGEKAPLSREQHLQSPKECRTSASDVDADNNCLGTEVA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable