Principaux documents
SAB1407712
Sigma-Aldrich
Anti-RNF114 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ZNF313
50 μG
417,00 €
417,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
50 μG
417,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
417,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~25.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF114(55905)
Immunogène
RNF114 (NP_061153.1, 1 a.a. ~ 228 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAQQRDCGGAAQLAGPAAEADPLGRFTCPVCLEVYEKPVQVPCGHVFCSACLQECLKPKKPVCGVCRSALAPGVRAVELERQIESTETSCHGCRKNFFLSKIRSHVATCSKYQNYIMEGVKATIKDASLQPRNVPNRYTFPCPYCPEKNFDQEGLVEHCKLFHSTDTKSVVCPICASMPWGDPNYRSANFREHIQRRHRFSYDTFVDYDVDEEDMMNQVLQRSIIDQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jessica N Spradlin et al.
Nature chemical biology, 15(7), 747-755 (2019-06-19)
Nimbolide, a terpenoid natural product derived from the Neem tree, impairs cancer pathogenicity; however, the direct targets and mechanisms by which nimbolide exerts its effects are poorly understood. Here, we used activity-based protein profiling (ABPP) chemoproteomic platforms to discover that