SAB1407641
Anti-ADI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
APL1, ARD, FLJ10913, HMFT1638, MTCBP-1, MTCBP1, SIP-L, SIPL
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~21.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ADI1(55256)
Description générale
Immunogène
Sequence
MVLAWYMDDAPGDPRQPHRPDPGRPVGLEQLRRLGVLYWKLDADKYENDPELEKIRRERNYSWMDIITICKDKLPNYEEKIKMFYEEHLHLDDEIRYILDGSGYFDVRDKEDQWIRIFMEKGDMVTLPAGIYHRFTVDEKNYTKAMRLFVGEPVWTAYNRPADHFEARGQYVKFLAQTA
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable