Principaux documents
SAB1407588
Sigma-Aldrich
Anti-PXK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20335, MONaKA
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~51.8 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PXK(54899)
Description générale
PXK binds to the Na,K-ATPase beta-1 (ATP1B1; MIM 182330) and beta-3 (ATP1B3; MIM 601867) subunits and modulates both Na,K-ATPase enzymatic and ion pump activities (Mao et al., 2005 [PubMed 16135750]).[supplied by OMIM
Immunogène
PXK (AAH14479.1, 1 a.a. ~ 450 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAFMEKPPAGKVLLDDTVPLTAAIEASQSLQSHTEYIIRVQRGISVENSWQIVRRYSDFDLLNNSLQIAGLSLPLPPKKLIGNMDREFIAERQKGLQNYLNVITTNHILSNCELVKKFLDPNNYSANYTEIALQQVSMFFRSEPKWEVVEPLKDIGWRIRKKYFLMKIKNQPKERLVLSWADLGPDKYLSDKDFQCLIKLLPSCLHPYIYRVTFATANESSALLIRMFNEKGTLKDLIYKAKPKDPFLKKYCNPKKIQGLELQQIKTYGRQILEVLKFLHDKGFPYGHLHASNVMLDGDTCRLLDLENSLLGLPSFYRSYFSQFRKINTLESVDVHCFGHLLYEMTYGRPPDSVPVDSFPPAPSMAVVAVLESTLSCEACKNGMPTISRLLQMPLFSDVLLTTSEKPQFKIPTKLKEALRIAKECIEKRLIEEQKQIHQHRRLTRAQSHH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable