Principaux documents
SAB1407318
Sigma-Aldrich
Anti-DUX3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~19.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUX3(26582)
Description générale
The human genome contains hundreds of repeats of the 3.3-kb family in regions associated with heterochromatin. The DUX gene family, including DUX3, resides within these 3.3-kb repeated elements (Beckers et al., 2001 [PubMed 11245978]). See DUX4 (MIM 606009).[supplied by OMIM
Immunogène
DUX3 (NP_036280.1, 1 a.a. ~ 170 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALLTALDDTLPEEAQGPGRRMILLSTPSQSDALRACFERNLYPGIATKEQLAQGIDIPEPRVQIWFQNERSCQLRQHRRQSRPWPGRRDPQKGRRKRTAITGSQTALLLRAFEKDRFPGIPAREELARETGLPESRIQLWFQNRRARHWGQSGRAPTQASIRCNAAPIG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable