Principaux documents
SAB1406619
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF133 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ZNF150, pHZ-13, pHZ-66
50 μG
368,00 €
368,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~73.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF133(7692)
Immunogène
ZNF133 (NP_003425.2, 1 a.a. ~ 653 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAFRDVAVDFTQDEWRLLSPAQRTLYREVMLENYSNLVSLGISFSKPELITQLEQGKETWREEKKCSPATCPDPEPELYLDPFCPPGFSSQKFPMQHVLCNHPPWIFTCLCAEGNIQPGDPGPGDQEKQQQASEGRPWSDQAEGPEGEGAMPLFGRTKKRTLGAFSRPPQRQPVSSRNGLRGVELEASPAQTGNPEETDKLLKRIEVLGFGTVNCGECGLSFSKMTNLLSHQRIHSGEKPYVCGVCEKGFSLKKSLARHQKAHSGEKPIVCRECGRGFNRKSTLIIHERTHSGEKPYMCSECGRGFSQKSNLIIHQRTHSGEKPYVCRECGKGFSQKSAVVRHQRTHLEEKTIVCSDCGLGFSDRSNLISHQRTHSGEKPYACKECGRCFRQRTTLVNHQRTHSKEKPYVCGVCGHSFSQNSTLISHRRTHTGEKPYVCGVCGRGFSLKSHLNRHQNIHSGEKPIVCKDCGRGFSQQSNLIRHQRTHSGEKPMVCGECGRGFSQKSNLVAHQRTHSGERPYVCRECGRGFSHQAGLIRHKRKHSREKPYMCRQCGLGFGNKSALITHKRAHSEEKPCVCRECGQGFLQKSHLTLHQMTHTGEKPYVCKTCGRGFSLKSHLSRHRKTTSVHHRLPVQPDPEPCAGQPSDSLYSL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable