Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1405260
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK33 antibody produced in mouse
clone 4A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~82.65 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK33(65975)
Immunogène
STK33 (AAH31231, 1 a.a. ~ 514 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADSGLDKKSTKCPDCSSASQKDVLCVCSSKTRVPPVLVVEMSQTSSIGSAESLISLERKKEKNINRDITSRKDLPSRTSNVERKASQQQWGRGNFTEGKVPHIRIENGAAIEEIYTFGRILGKGSFGIVIEATDKETETKWAIKKVNKEKAGSSAVKLLEREVNILKSVKHEHIIHLEQVFETPKKMYLVMELCEDGELKEILDRKGHFSENETRWIIQSLASAIAYLHNNDIVHRDLKLENIMVKSSLIDDNNEINLNIKVTDFGLAVKKQSRSEAMLQATCGTPIYMAPEVISAHDYSQQCDIWSIGVVMYMLLRGEPPFLASSEGKLFELIRKGELHFENAVWNSISDCAKSVLKQLMKVDPAHRITAKELLDNQWLTGNKLSSVRPTNVLEMMKEWKNNPESVEENTTEEKNKPSTEEKLKSYQPWGNVPETNYTSDEEEEKQSTTYEKQFPATSKDNFDMCSSSFTSSKLLPAEIKGEMEKTPVTPSQGTATKYPAKSGALSRTKKKL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable