Principaux documents
SAB1405152
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM36 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HAPRIN, RBCC728, RNF98
100 μG
490,00 €
490,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Changer de vue
100 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM36(55521)
Description générale
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
TRIM36 (NP_061170, 391 a.a. ~ 499 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TSFEDYVVNTSKQTELLGELSFFSSGIDVPEINEEQSKVYNNALINWHHPEKDKADSYVLEYRKINRDDEMSWNEIEVCGTSKIIQDLENSSTYAFRVRAYKGSICSPC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable