SAB1404804
Monoclonal Anti-SPRY1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
hSPRY1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPRY1(10252)
Immunogène
Sequence
MDPQNQHGSGSSLVVIQQPSLDSRQRLDYEREIQPTAILSLDQIKAIRGSNEYTEGPSVVKRPAPRTAPRQEKHERTHEIIPINVNNNYEHRHTSHLGHAVLPSNARGPI
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable