Documents
SAB1404469
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TIE1 antibody produced in mouse
clone 3F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
JTK14, TIE
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIE1(7075)
Catégories apparentées
Immunogène
TIE1 (NP_005415, 422 a.a. ~ 521 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFWECRVSTSGGQDSRRFKVNVKVPPVPLAAPRLLTKQSRQLVVSPLVSFSGDGPISTVRLHYRPQDSTMDWSTIVVDPSENVTLMNLRPKTGYSVRVQ*
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable