SAB1403950
Monoclonal Anti-HSPA1L, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HSP70-1L, HSP70-HOM, HSP70T, hum70t
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.02 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA1L(3305)
Description générale
Immunogène
Sequence
KGKISESDKNKILDKCNELLSWLEVNQLAEKDEFDHKRKELEQMCNPIITKLYQGGCTGPACGTGYVPGRPATGPTIEEVD
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable