SAB1403651
Monoclonal Anti-CD97 antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TM7LN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~107.73 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD97(976)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGGRVFLAFCVWLTLPGAETQDSRGCARWCPQNSSCVNATACRCNPGFSSFSEIITTPTETCDDINECATPSKVSCGKFSDCWNTEGSYDCVCSPGYEPVSGAKTFKNESENTCQDVDECSSGRHQCDSSTVCFNTVGSYSCRCRPGWKPRHGIPNNQKDTVCEDMTFSTWTPPPGVHSQTLSRFFDKVQDLGRDSKTSSAEVTIQNVIKLVDELMEAPGDVEALAPPVRHLIATQLLSNLEDIMRILAKSLPKGPFTYISPSNTELTLMIQERGDKNVTMGQSSARMKLNWAVAAGAEDPGPAVAGILSIQNMTTLLANASLNLHSKKQAELEEIYESSIRGVQLRRLSAVNSIFLSHNNTKELNSPILFAFSHLESSDGEAGRDPPAKDVMPGPRQELLCAFWKSDSDRGGHWATEGCQVLGSKNGSTTCQCSHLSSFAILMAHYDVEDWKLTLITRVGLALSLFCLLLCILTFLLVRPIQGSRTTIHLHLCICLFVGSTIFLAGIENEGGQVGLRCRLVAGLLHYCFLAAFCWMSLEGLELYFLVVRVFQGQGLSTRWLCLIGYGVPLLIVGVSAAIYSKGYGRPRYCWLDFEQGFLWSFLGPVTFIILCNAVIFVTTVWKLTQKFSEINPDMKKLKKARALTITAIAQLFLLGCTWVFGLFIFDDRSLVLTYVFTILNCLQGAFLYLLHCLLNKKVREEYRKWACLVAGGSKYSEFTSTTSGTGHNQTRALRASESGI
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable