Principaux documents
SAB1403508
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIM3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
pim-3
100 μG
490,00 €
490,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
100 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.46 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIM3(415116)
Description générale
PIM3 belongs to a family of protooncogenes that encode serine/threonine protein kinases (Mikkers et al., 2004 [PubMed 15199164]).[supplied by OMIM
Immunogène
PIM3 (NP_001001852.1, 242 a.a. ~ 326 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DIPFEQDEEILRGRLLFRRRVSPECQQLIRWCLSLRPSERPSLDQIAAHPWMLGADGGAPESCDLRLCTLDPDDVASTTSSSESL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable