Principaux documents
SAB1403501
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC27A1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ACSVL5, FATP, FATP1, FLJ00336, MGC71751
100 μG
490,00 €
490,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
100 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.45 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
SLC27A1 (NP_940982.1, 44 a.a. ~ 137 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRIVCKTARRDLFGLSVLIRVRLELRRHQRAGHTIPRIFQAVVQRQPERLALVDAGTGECWTFAQLDAYSNAVANLFRQLGFAPGDVVAIFLEG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable