Documents
SAB1403449
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPB6 antibody produced in mouse
clone 6A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ32389, Hsp20
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~44.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPB6(126393)
Description générale
HSPB6 is associated with actin (see MIM 102540) and modulates smooth muscle relaxation (Tessier et al., 2003 [PubMed 12842460]).[supplied by OMIM
Immunogène
HSPB6 (AAH68046.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEIPVPVQPSWLRRASAPLLGLSAPGRLFDQRFGEGLLEAELAALCPTTLAPYYLRAPSVALPVAQVPTDPGHFSVLLDVKHFSPEEIAVKVVGEHVEVHARHEERPDEHGFVAREFHRRYRLPPGVDPAAVTSALSPEGVLSIQAAPASAQAPPPAAAK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable