SAB1403218
Monoclonal Anti-RHOD antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ARHD, RHOHP1, RHOM, Rho
490,00 €
About This Item
490,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~49.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHOD(29984)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTAAQAAGEEAPPGVRSVKVVLVGDGGCGKTSLLMVFADGAFPESYTPTVFERYMVNLQVKGKPVHLHIWDTAGQDDYDRLRPLFYPDASVLLLCFDVTSPNSFDNIFNRWYPEVNHFCKKVPIIVVGCKTDLRKDKSLVNKLRRNGLEPVTYHRGQEMARSVGAVAYLECSARLHDNVHAVFQEAAEVALSSRGRNFWRRITQGFCVVT
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable