SAB1403215
Monoclonal Anti-NENF antibody produced in mouse
clone 7D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CIR2, NEUDESIN, SCIRP10, SPUF
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NENF(29937)
Description générale
Immunogène
Sequence
MVGPAPRRRLRPLAALALVLALAPGLPTARAGQTPRPAERGPPVRLFTEEELARYGGEEEDQPIYLAVKGVVFDVTSGKEFYGRGAPYNALTGKDSTRGVAKMSLDPADLTHDTTGLTAKELEALDEVFTKVYKAKYPIVGYTARRILNEDGSPNLDFKPEDQPHFDIKDEF
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable