Principaux documents
SAB1403053
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DHRS2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HEP27, SDR25C1
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.03 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DHRS2(10202)
Immunogène
DHRS2 (NP_878912.1, 229 a.a. ~ 300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFMGMSLSGRTSRNIISCRGLGSQRTVQESCPSCALQMPATSTGRTLRWQATPLGSERSGGGCVAVVPGPGA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable