SAB1402981
Monoclonal Anti-RBM10 antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DXS8237E, GPATC9, GPATCH9, KIAA0122, MGC1132, MGC997, ZRANB5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.99 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBM10(8241)
Description générale
Immunogène
Sequence
QKVSMHYSDPKPKINEDWLCNKCGVQNFKRREKCFKCGVPKSEAEQKLPLGTRLDQQTLPLGGRELSQGLLPLPQPYQAQGVLASQALSQGSEPSSENANDTIILRNL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable