SAB1402893
Monoclonal Anti-UPF1 antibody produced in mouse
clone 4G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
498,00 €
About This Item
498,00 €
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UPF1(5976)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
GRQKNRFGLPGPSQTNLPNSQASQDVASQPFSQGALTQGYISMSQPSQMSQPGLSQPELSQDSYLGDEFKSQIDVALSQDSTYQGERAYQHGGVTGLS
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable