Principaux documents
SAB1402823
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INPP1 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC110984
100 μG
417,00 €
417,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Changer de vue
100 μG
417,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
417,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INPP1(3628)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes the enzyme inositol polyphosphate-1-phosphatase, one of the enzymes involved in phosphatidylinositol signaling pathways. This enzyme removes the phosphate group at position 1 of the inositol ring from the polyphosphates inositol 1,4-bisphosphate and inositol 1,3,4-trisphophosphate. (provided by RefSeq)
Immunogène
INPP1 (AAH15496, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSDILRELLCVSEKAANIARACRQQEALFQLLIEEKKEGEKNKKFAVDFKTLADVLVQEVIKQNMENKFPGLEKNIFGEESNEFTNDWGEKITLRLCSTEEETAELLSKVLNGNKVASEALARVVHQDVAFTDPTLDSTEINVPQDILGIWVDPIDSTYQYIKGSADIKSNQGIFPCGLQCVTILIGVYDIQTGVPLMGVINQPFVSRDPNTLRWKGQCYWGLSYMGTNMHSLQLTISRRNGSETHTGNTGSEAAFSPSFSAVISTSEKETIKAALSRVCGDRIFGAAGAGYKSLCVVQGLVDIYIFSEDTTFKWDSCAAHAILRAMGGGIVDLKECLERNPETGLDLPQLVYHVENEGAAGVDRWANKGGLIAYRSRKRLETFLSLLVQNLAPAETHT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable