SAB1402810
Monoclonal Anti-HOXD4, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HHO.C13, HOX-5.1, HOX4, HOX4B, Hox-4.2
490,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~32.93 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXD4(3233)
Description générale
Immunogène
Sequence
MVMSSYMVNSKYVDPKFPPCEEYLQGGYLGEQGADYYGGGAQGADFQPPGLYPRPDFGEQPF
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable