SAB1402456
Monoclonal Anti-OSMR antibody produced in mouse
clone 3E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC150626, MGC150627, MGC75127, OSMRB
417,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
417,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OSMR(9180)
Description générale
Immunogène
Sequence
QDSTGQDILFVFPKDKLVEEGTNVTICYVSRNIQNNVSCYLEGKQIHGEQLDPHVTAFNLNSVPFIRNKGTNIYCEASQGNVSEGMKGIVLFVSKVLEEP
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable